Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Larghezza scivolo (sistema metrico):
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
N. di scivoli:
8
10
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
- Split sample drops into the riffle boxes underneath
- It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Product Type | Riffle Box |
| Materiale | Steel |
| Capacità (sistema metrico) | 34.15 L |
| N. di scivoli | 8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dividing and Reducing Bulk Samples |
| Dimensioni (L x P x A) | 474 x 316 x 228 mm |
| Larghezza scivolo (sistema metrico) | 50 mm |