Learn More
CPC™ Corpi portagomma in linea e con montaggio a pannello a sgancio rapido per volumi standard
Click to view available options
Da utilizzare con:
6.4mm
9.5mm
Materiale:
Polipropilene
Polypropylene
Overall Length (Metric):
47.2 mm
49.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.
Specifications
Specifications
| Materiale | Polipropilene |
| Overall Length (English) | 1.96 in. |
| Overall Length (Metric) | 49.7 mm |
| Da utilizzare con | 9.5mm |
| Min. Operating Temperature (English) | 32°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
| Altezza (sistema metrico) | 26 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.02 in. |
| Include | Valvole d’arresto |
| Colore | Mandorla |
| Show More |