Learn More
Ratiolab™ Standard Waste Disposal Bags
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
600 x 800 x 0.05 mm
600 x 800 x 0.1 mm
Quantità:
100/Pk.
125/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 125
Descrizione
- Manufactured from very strong polypropylene film
- With a broad seam at the bottom
- Autoclavable at 134°C, (bag must not be completely closed)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 32 L |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Waste disposal applications |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 100/Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 600 x 800 x 0.05 mm |
| Product Type | Waste Disposal Bag |