Learn More
Alla France™ Standardized Hydrometer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
335 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Calibration temperature 15°C
- Series L50
- Supplied in a plastic box
- For use in the oil industry
Specifica
Specifica
| Tipo | Standardized Hydrometer |
| Accuracy | ±0.0005 g/mL |
| Incrementi | 0.0005 g/mL |
| Certificazione/Conformità | NF T60101 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Descrizione | Range 0.95 to 1 g/mL |