Learn More
Starch, extra pure, potato, powder
Codice prodotto. p-193508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10517182
Marca: Thermo Scientific Acros 419695000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-25-8 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-25-8
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00082026,MFCD00132834
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Forma fisica Powder
Cenere 0.5% max. (900°C)
Indice di Merck 14, 8798
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Quantità 500 g
Grado Ultrapuro
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)