Learn More
Starch, Soluble Potato, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
- For Iodometry
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Starch |
| Nota nome | Soluble Potato |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 2.5 kg |
| Gravità specifica | 1L = 1.50kg |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Forma fisica | Powder |