Learn More
Starch, ACS reagent, soluble
Codice prodotto. p-193522 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10055920
Marca: Thermo Scientific Acros 424491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-84-9
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.297
Numero MDL MFCD00082026
InChI Key GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinonimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
Colore White
Nota nome Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Punto di fusione 256.0°C to 258.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (90°C).
Quantità 100 g
Grado Reagente ACS
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.4% max.
Sensibilità Passes Test