Learn More
Starch, pure, 1 wt.% aqueous solution; stabilized w. 100ppb HgI2
Codice prodotto. p-3213148 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10483543
Marca: Thermo Scientific Acros 380641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma fisica Solution
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula molecolare (C6H10O5)n
Numero MDL MFCD00082026
Densità 1.0000g/mL
Quantità 100 mL
Grado Pure
Imballaggio Plastic bottle
Sensibilità Passes Test
Gravità specifica 1