Learn More
STAT5b Antibody (389215) [Biotin], R&D Systems™
Catalog No. 18608063 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
18608063 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18608063 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB1584B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.41€
    753.90€ / 0.1mL
    Risparmia 116.51€
    13% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
STAT5b Monoclonal specifically detects STAT5b in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Gene Knock-Out, Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen STAT5b
Applications CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Gene Knock-Out, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 389215
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Simple Western, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulation PBS
Gene Alias signal transducer and activator of transcription 5B, STAT5, transcription factor STAT5B
Host Species Mouse
Immunogen Human STAT5b synthetic peptide, MDSQWIPHAQS, Accession # NP_036580
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6777
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.