Learn More
State of Texas, C6-C35 Alkanes, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 1000μg/mL |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 1000μg/mL |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000μg/mL |
| n-Heptadecane | 629-78-7 | 1000μg/mL |
| n-Heptane | 142-82-5 | 1000μg/mL |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 1000μg/mL |
| n-Hexane | 110-54-3 | 1000μg/mL |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000μg/mL |
| n-Nonane | 111-84-2 | 1000μg/mL |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 1000μg/mL |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000μg/mL |
| n-Octane | 111-65-9 | 1000μg/mL |
| n-Pentacosane | 629-99-2 | 1000μg/mL |
| n-Pentadecane | 629-62-9 | 1000μg/mL |
| n-Pentatriacontane | 630-07-9 | 1000μg/mL |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 1000μg/mL |
| n-Tridecane | 629-50-5 | 1000μg/mL |
| n-Undecane | 1120-21-4 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | State of Texas, C6-C35 Alkanes |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Pentane |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- State of Texas, C6-C35 Alkanes
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: pentane, n-hexane
Product intended for laboratory use only