Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Shoes
Codice prodotto. 15628897
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. Size unitSize
15628897 36 1 paio
15638897 37 1 paio
15648897 38 1 paio
15658897 39 1 paio
15668897 40 1 paio
15678897 41 1 paio
15688897 42 1 paio
15698897 43 1 paio
15608907 44 1 paio
15618907 45 1 paio
15628907 46 1 paio
15638907 47 1 paio
12 options
Codice prodotto. 15628897
Marca: Abeba™ 31392/36
ESD dissipative and Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfiber
  • White
  • Composite toe cap
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Colore White
Materiale Microfiber
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Stile 31392
Materiale dello zoccolo Composite