Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Codice prodotto. 11513664
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
5.1 mm
6.4 mm
7 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
7.6 mm
8.9 mm
9.5 mm
12.1 mm
13.6 mm
15.2 mm
Larghezza (sistema metrico):
6.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
13.8 mm
16.5 mm
17.8 mm
19.1 mm
22.9 mm
25.4 mm
31.8 mm
38.1 mm
50.8 mm
Etichette per riga:
1
2
3
4
5
7
12
Dimensione della confezione:
1 confezione
1 rotolo
Codice prodotto. 11513664
Marca: Brady™ 029905
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Meets surface resistivity values in the recommended range for dissipative ESD packaging materials as defined by ANSI/ESD S541-2008 (between 10 and 10 ohms), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Static-dissipative Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 16.8 mm
Etichette per riga 5
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Modello THT-12-473-10
N. per confezione 10000 Label(s) / Roll
Quantità 10,000 Labels
Forma Rectangle
Size 12.70 mm (W) x 11.10 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 356°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0034 in.
Spessore (sistema metrico) 0.09 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 13.6 mm
Dimensions (LxW) 12.70 mm (W) x 11.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.437 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 12.70 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.437 in.
Altezza (sistema metrico) 11.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 11.1 mm
Alternate Part Number THT-12-473-10