Learn More
Fisherbrand™ Anelli stativo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Mild Steel |
| Diametro (sistema metrico) interno | 125 mm |
| Product Type | Stativring |
| Descrizione | Cut out section |
| Finitura | Zinc Plated, Rubber Coated |