Learn More
R&L Enterprises™ Stand Rings with Bosshead
Codice prodotto. p-8012546 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
75 mm
100 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11729037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agevola il collegamento ai supporti con anelli.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140°C)
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Materiale Acciaio
Diametro (sistema metrico) interno 75 mm
Include Con presa
Da utilizzare con (applicazione) For Rods