Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10042804
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Imballaggio:
Poly Micro Tube
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
Codice prodotto. 10042804
Marca: Fisher BioReagents BP2541100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Staurosporine
Nota nome From Streptomyces sp.
Punto di fusione 270°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio > 98.0 %
Imballaggio Poly Micro Tube
Quantità 100 μg
Indice di Merck 15, 8928
Solventi residui Pass Test
Peso formulazione 466.5
Percent Purity >98.0%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Staurosporine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.