Learn More
STE buffer soln., Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041785
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
1L
2L
Codice prodotto. 15443059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
STE buffer is a DNA resuspension and storage buffer used in plasmid Kits for plasmid purification and in some plasmid supplementary protocols. Used in DNA extraction, DNA electrophoresis and many other lab protocols.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Contains 100mM NaCl, 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico STE buffer soln.
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Informazioni di solubilità Soluble in water.