Learn More
asecos™ Steel Basin Shelf Levels
Codice prodotto. 17856366 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17856366
Marca: asecos™ 27873
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Basin Shelf Levels provide an additional storage level.
  • Incl. reinforcing traverses and locking pins
  • Blue-painted steel
Specifica
Colore Blu
Materiale Acciaio
Tipo Basin Shelf
Lunghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.37 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.75 in.
Profondità (sistema metrico) 400.00 mm
Peso (sistema imperiale) 37.48 lb.
Peso (sistema metrico) 17 kg