Learn More
Nabertherm™ Steel Collecting Pan
Codice prodotto. 15111037 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
310 x 490 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15111037
Marca: Nabertherm™ 691400627
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collecting Pan for protection of the furnace and easy loading.
Steel Collecting Pan
  • Tmax: 1100°C
  • Dimensions: 310 x 490 x 20 mm
  • Material: Steel (1.4828)
  • for furnaces: L(T) 40
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Muffle Furnace L(T) 40
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Materiale Steel
Dimensioni (L x P x A) 310 x 490 x 20 mm
Peso (sistema metrico) 2.1 kg