Learn More
Nabertherm™ Steel Collecting Pans
Codice prodotto. 11959755 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
22 cm
Profondità (sistema metrico):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Profondità (sistema metrico) unitSize
11959755 22 cm 33 cm Pezzo
11949755 22 cm 23 cm Pezzo
11929755 15 cm 13 cm Pezzo
11939755 19 cm 16 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11959755 Fornitore Nabertherm™ N. del fornitore 691400149
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • Tmax: 1100°C
  • Height: 20 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for Furnaces: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tipo Collecting Pan
Da utilizzare con (applicazione) Muffle Furnaces
Materiale Steel
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Profondità (sistema metrico) 33 cm