Learn More
asecos™ Steel Disposal Bin
Codice prodotto. 17836496 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
35 L
50 L
65 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17836496
Marca: asecos™ 23157
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Disposal Bin is ideal for the safe collection of solvent-soaked cleaning rags and other waste.
  • Sheet Steel
  • Disposal bin ideal for safe disgard of solvant-soaked rags.
  • Self-closing lid with damping, large, ergonomically shaped handle on the rear of the container for easy emptying of the container
  • Opening by large pedal with anti-slip surface
  • Available in various capacities.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Profondità (sistema imperiale) 19.49 in.
Profondità (sistema metrico) 495.00 mm
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 540.00 mm
Peso (sistema imperiale) 18.74 lb.
Peso (sistema metrico) 8.5 kg
Larghezza (sistema metrico) 505.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 19.88 in.
Altezza (sistema imperiale) 21.26 in.
Materiale Acciaio
Product Type Liquid Disposal Can