Learn More
asecos™ Steel Disposal Bin
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sheet Steel
- Disposal bin ideal for safe disgard of solvant-soaked rags.
- With pendulum lid
- Capacity: 73.00 L
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 73 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 19.3 gal. |
| Colore | Gray |
| Altezza (sistema metrico) | 680.00 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 26.77 in. |
| Materiale | Metal |
| Product Type | Replacement Trash Bin |