Learn More
Bochem™ Steel Dressing Jars with Lid and Integral Handle
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
102 dia. x 130mmH
102 dia. x 80mmH
124 dia. x 130mmH
124 dia. x 165mmH
180 dia. x 180mmH
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 124 dia. x 130mmH |
Include | Lid |
Materiale | Stainless Steel |
Quantità | 1Each |
Tipo | Jar |
Peso (sistema metrico) | 440 g |
Diametro (sistema metrico) esterno | 124 mm |
Materiale chiusura | Stainless Steel |
Tipo di chiusura | Lid |
Altezza (sistema metrico) | 130 mm |
Vedi altri risultati |