Learn More
Bochem™ Pinza per apertura in acciaio
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opening tong
- For aluminum caps
- Made from 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Materiale | Steel |