Learn More
Bochem™ Pinza per apertura in acciaio
Codice prodotto. p-8006750
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10346101
Marca: Bochem™ 12968
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made from 18/10 stainless steel. The Bochem Steel Opening Tong can open different sized caps.
  • Opening tong
  • For aluminum caps
  • Made from 18/10 stainless steel
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Materiale Acciaio