Learn More
Bochem™ Aste in acciaio per stativo
Codice prodotto. 10439092
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10439092
Marca: Bochem™ 5155
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from zincked steel for long life.
  • With thread M10
  • 1500mm in length, 12mm in diameter
Specifica
Materiale Acciaio
Lunghezza (sistema metrico) 1500 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Product Type Aste per basi di supporto
Quantità 1 Pk.