Learn More
Justrite™ Steel Safety Can
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 L |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 122 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 171 mm |