Learn More
asecos™ Steel Safety Canister with Dosing Tap
Codice prodotto. p-200003695 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816566
Marca: asecos™ 23126
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
  • With fine dosing tap made of stainless steel (1.4301), incl. vent, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Spezifikation
Product Type Pouring Can
Capacità (sistema imperiale) 0.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Giallo
Da utilizzare con (applicazione) Safe storage and dosing
Materiale Acciaio
Quantità 1
Larghezza (sistema imperiale) 6.46 in.
Larghezza (sistema metrico) 164.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.46 in.
Altezza (sistema metrico) 215.00 mm
Peso (sistema imperiale) 1.65 lb.
Peso (sistema metrico) 0.75 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt