Learn More
Bochem™ Stativo in acciaio
Codice prodotto. 10199780
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Peso (sistema metrico):
0.8 kg
1.3 kg
2.2 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10199780
Marca: Bochem™ 5030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A norma DIN 12892
  • Steel
  • Manufactured according to DIN 12892
  • M10 thread
  • One adjustable foot
  • Varnished
Specifica
Materiale Acciaio
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Include Filettatura M 10
Product Type Base del supporto
Dimensioni filo M10
Colore Verde
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 0.8 kg