Learn More
Bochem™ Stativo in acciaio
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Peso (sistema metrico):
0.8 kg
1.3 kg
2.2 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Steel
- Manufactured according to DIN 12892
- M10 thread
- One adjustable foot
- Varnished
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Altezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Include | Filettatura M 10 |
| Product Type | Base del supporto |
| Dimensioni filo | M10 |
| Colore | Verde |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Peso (sistema metrico) | 1.3 kg |