Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio
Codice prodotto. 10034930
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
250 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10034930
Marca: Bochem™ 5032
Steel Stand Bases with one adjustable foot.
  • Thread M10
  • 1 foot adjustable
Specifica
Materiale Acciaio
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Product Type Stand Base
Quantità 1 Ea.