Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio
Codice prodotto. 10106270
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
250 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10106270
Marca: Bochem™ 5035
Steel Stand Bases with one adjustable foot.
  • Thread M10
  • 1 foot adjustable
Specifica
Materiale Acciaio
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema metrico) 130 mm
Product Type Base del supporto
Quantità 1 Ea.