Learn More
Bochem™ Stativi in acciaio
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
250 mm
315 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Thread M10
- 1 foot adjustable
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Product Type | Stand Base |
| Quantità | 1 Ea. |