Learn More
Fisherbrand™ Anelli di supporto in acciaio
Agevola il collegamento ai supporti con anelli. Gli anelli di supporto in acciaio con asta Fisherbrand™ sono realizzati in acciaio dolce rivestito.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13860kg
Codice prodotto. 12976836
  • 12.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 8mm diameter stems
  • 140mm stem lengths
  • Rings in a variety of diameters
Specifica
Specifica
Acciaio
127 mm
Anello per supporto