Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette Poxygrid™ a 96 posti
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (16 to 20 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for mimicking the 96-place format used in microplates, deep-well plates and other tools configured for drug discovery and robotic applications
- Il design a flusso passante consente rapidi cambiamenti di temperatura dei campioni durante il trasferimento dal bagno di ghiaccio al bagno d'acqua riscaldata
- Struttura a filo rigido con finitura epossidica blu
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette per test |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blu |
| Capacità | Tubes (16 to 20 mm) |
| Materiale | Acciaio |
| Posizioni | 96 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provette da 13-16 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensioni (L x P) | 24.2 x 17 cm |
| Vedi altri risultati |