Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Steel Triangles
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Forma | Triangles |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Wire Gauze |