Learn More
Brand™ Supporto a griglia in acciaio rivestito con resina epossidica
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Epoxy coated |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Disposal bags |
| Include | 50 polyamide disposal bags |
| Materiale | Acciaio |
| Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 cm |
| Product Type | Stand |