Learn More
R&L Enterprises™ Rete in cavo di acciaio
Codice prodotto. p-8014006 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12958950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides excellent support to beakers and other glassware during heating on ring stands and tripods. R&L Enterprises™ Steel Wire Gauze is a flat square manufactured from steel mesh.
  • Non-fraying edges
  • Durable and long-lasting
  • Excellent heat distribution
Specifica
Ceramic Center Ceramic Center
Dimensioni (L x P) 125 x 125 mm
Bordi Non-Fraying
Quantità Confezione da 10
Forma Square
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Acciaio
Tipo Reti di ferro
Larghezza (sistema metrico) 125 mm