Learn More
Bochem™ Asta in acciaio zincato
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) asta:
12 dia.
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With thread M10
- Other sizes available
- 12 D/O
- Steel zincked
Specifica
Specifica
| Materiale | Steel Zincked |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12 mm |
| Include | Filettatura M 10 |
| Product Type | Barra in acciaio zincato |
| Dimensioni filo | M10 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per basi di supporto M10 |
| Quantità | 1 Ea. |