Learn More
Bochem™ Asta in acciaio zincato
Codice prodotto. p-8000048
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) asta:
12 dia.
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10228880
Marca: Bochem™ 5152
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support yourstand bases with the Bochem™ Steel ZIncked Rod, It is sized for M10 stand bases.
  • With thread M10
  • Other sizes available
  • 12 D/O
  • Steel zincked
Specifica
Materiale Steel Zincked
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Diametro (sistema metrico) asta 12 mm
Include Filettatura M 10
Product Type Barra in acciaio zincato
Dimensioni filo M10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per basi di supporto M10
Quantità 1 Ea.