Learn More
Bochem™ Steel Zincked Standard Retort Clamps with Cork
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Stand Clamp |
| Materiale | Zinc-plated Steel |
| Diametro (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Diameter (Metric) Inside | 120 mm |