Learn More
Bochem™ Steel Zincked Standard Retort Clamps with Cork
31.55€ - 35.50€
Specifica
Quantità | 1 Ea. |
---|---|
Tipo | Stand Clamp |
Materiale | Zinc-plated Steel |
Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10035010
|
Bochem™
5482 |
120 mm |
35.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10278540
|
Bochem™
5481 |
150 mm |
31.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
1 Ea. | |
Stand Clamp | |
Zinc-plated Steel | |
180 mm |