Learn More
Corning™ Step-R™ Repeating Pipettor Syringe Tips, Non-sterile
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.05 mL
0.5 mL
1.25 mL
2.5 mL
5 mL
12.5 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO8655 |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing of viscous and volatile liquids |
| Quantità | 100/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 12.5 mL |