missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polyethylene SteriBag™ Sampling Bag

Codice prodotto. 10889600 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
305 x 406 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10889600

Marca: Buerkle™ 53445500

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ Polyethylene SteriBag™ Sampling Bag with plastic film sealed tab-ends to prevent skin injuries.

  • Sterilised
  • Can be labelled
  • Leakproof
  • Save space
  • Transparent
  • With practical closure to tear-open
  • Proven millions of times
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Quantità 250/Pk.
Dimensioni (L x P) 305 x 406 mm
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Larghezza (sistema metrico) 406 mm
Product Type Sample Bag
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato