Learn More
Synergy Healthcare™ Buste per sterilizzazione con chiusura termosaldata SteriBags™
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Conforms to BS 6257
- Double folded bottom for extra integrity
- Opening along width
- For use in autoclaves and gamma sterilizers
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sterilization pouch with heat seal closure, code H |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Conforms to BS 6257; Code H |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use in porous load pre-vacuum autoclaves as well as gamma sterilizers |
| Materiale | Kraft Paper |
| Quantità | 500/Pk. |
| Dimensioni (L x P) | 380 x 180 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 380 x 180 x 95 mm (L x W x D) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Vedi altri risultati |