Learn More
Synergy Healthcare™ Buste per sterilizzazione con chiusura termosaldata SteriBags™
Codice prodotto. p-7110980
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
250 x 140 mm
380 x 180 mm
609 x 380 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 15651944
Marca: Synergy Healthcare™ DHS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from high quality wet strength MG bleached kraft paper. Synergy Healthcare™ SteriBags™ Heat Seal Closure Pouches are double-folded for added integrity.
  • Conforms to BS 6257
  • Double folded bottom for extra integrity
  • Opening along width
  • For use in autoclaves and gamma sterilizers
Specifica
Descrizione Buste per sterilizzazione con sigillatura termosaldata; codice D
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Conforme a standard BS 6257; Codice D
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in autoclavi con pre-vuoto per carichi porosi e in sterilizzatori a raggi gamma
Materiale Kraft Paper
Quantità 1000/conf.
Dimensioni (L x P) 250 x 140 mm
Dimensioni (L x P x A) 250 x 140 x 75 mm (Lung. x larg. x prof.)
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Product Type Sterilization Pouch