Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10389720 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
900 ml
1650 mL
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Product Type unitSize
10389720 60 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
15306297 1650 mL Sample Bag pezzi 250
10135550 60 mL Sample Bag pezzi 500
10574021 150 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10607871 150 mL Sample Bag pezzi 500
10625951 450 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10490951 450 mL Sample Bag pezzi 500
10772141 650 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10658251 650 mL Sample Bag pezzi 500
10584021 800 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 500
10544021 900 ml Sample Bag pezzi 500
10724784 1650 mL Sample Bag with Labeling Area pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10389720 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53440061
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene a prova di perdite e antistrappo. Sacchetti per campionamento Buerkle™ SteriBags™ sterilizzati, con apertura a strappo ed etichettabili.
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.
  • Sterilized
  • Can be labelled
  • Leakproof
  • Save space
  • Transparent
  • With practical tear-open closure
  • Proven millions of times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Tear-open
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Samples in Chemistry, Pharmaceuticals, Medicine, Veterinary Science and Foodstuffs
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per confezione 500
Permeabilità Leakproof
Quantità 500/Pk.
Dimensioni (L x P) 127 x 76 mm
Product Type Sample Bag with Labeling Area
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Larghezza (sistema metrico) 76 mm