Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
900 ml
1650 mL
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.
- Sterilized
- Can be labelled
- Leakproof
- Save space
- Transparent
- With practical tear-open closure
- Proven millions of times
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Tipo di chiusura | Tear-open |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Samples in Chemistry, Pharmaceuticals, Medicine, Veterinary Science and Foodstuffs |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 500/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Product Type | Sample Bag |