Learn More
Buerkle™ Buste per campionamento Steribags™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-8002787 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
900 ml
1650 mL
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10389720
Marca: Buerkle™ 53440061
In polietilene a prova di perdite e antistrappo. Sacchetti per campionamento Buerkle™ SteriBags™ sterilizzati, con apertura a strappo ed etichettabili.
SteriBag sterilized sampling bags are ideal for samples in chemistry, pharmaceuticals, medicine, veterinary science and foodstuffs. The bags are made of polyethylene and are therefore exceptionally tearproof and leakproof.
  • Sterilized
  • Can be labelled
  • Leakproof
  • Save space
  • Transparent
  • With practical tear-open closure
  • Proven millions of times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Tipo di chiusura Tear-open
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Samples in Chemistry, Pharmaceuticals, Medicine, Veterinary Science and Foodstuffs
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
N. per confezione 500
Permeabilità Leakproof
Quantità 500/Pk.
Dimensioni (L x P) 127 x 76 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Product Type Sample Bag with Labeling Area