Learn More
B Braun™ Ago intramuscolare Sterican™
Codice prodotto. 10549787
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10549787
Marca: B Braun™ 4665473
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made of stainless chromium-nickel steel. B Braun™ Sterican™ Intramuscular Cannula is thin-walled with extremely smooth surface and light silicone coating. Special facet long grind provides pain-free punctures.
  • According to ISO 7864 and DIN 13097
  • Thin-walled cannula
  • Made of stainless chromium-nickel steel
  • With extremely smooth surface and light silicone coating
  • Special facet long grind
  • For pain-free punctures
  • Transparent Luer-Lock plastic hub made of polypropylene
  • Colour coded according to ISO 6009
  • Pack of 100
Specifica
Materiale Stainless Chromium Nickel Steel
Colore Bianco verde
Calibro dell'ago 14 G
Diametro (sistema metrico) esterno 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Product Type Indicazione speciale
Quantità 1 ciascuno