Learn More
Merck Unità di filtrazione a vuoto sterili monouso Steriflip™
Prestazioni e convenienza, tutto in uno. Le unità di filtrazione a vuoto sterili monouso Merck Millipore™ Steriflip™ raccolgono il filtrato utilizzando il vuoto.
280.00€ - 283.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Connettori | Doppia filettatura con foro di depressione |
Monouso | Sì |
Materiale | MBS/Polipropilene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10308522
|
Merck
SE1M179M6 |
PVDF | 0.22μ m |
280.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10541543
|
Merck
SE1M003M00 |
PVDF | 0.45 μm |
283.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Performance and convenience all in one. Steriflip™ Sterile Disposable Vacuum Filter Units uses vacuum to collect filtrate.
Collegare l'unità Steriflip ad una provetta da centrifuga da 50ml contenente il campione, capovolgerla, applicare il vuoto, quindi raccogliere il filtrato nella provetta da centrifuga da 50 ml in dotazione.
- Sterilizzata con radiazione gamma
- Possibilità di scelta tra membrane in PES, PVDF o nylon con diverse dimensioni dei pori
- Le membrane da 0.22μm consentono di sterilizzare i terreni di coltura di tessuti, terreni microbiologici e altre soluzioni biologiche
- La membrana in polietersulfone (PES)
- Millipore Express™ offre flussi rapidi e basso assorbimento proteico
- La membrana Duropore™ (in PVDF), con bassissimo assorbimento proteico
- Il filtro a rete in nylon è utilizzato per la sospensione e la separazione cellulare
Order Info
Diametro del filtro: 40 mm
Specifica
Trasparente | |
Sì | |
Sterile | |
Chiarificazione del basso legame proteico delle soluzioni acquose | |
Confezione da 25 | |
5.43 in. | |
4 cm |
Doppia filettatura con foro di depressione | |
MBS/Polipropilene | |
7 cm2 | |
25Pack | |
50 ml | |
13.8 cm | |
6.4 cm |